Silver conductive adhesive paste
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44075.18
44075.18EA 622 EUR InStock
44075.18
Silver conductive adhesive paste
Silver conductive adhesive paste
Physical Form: Nominal electrical resistivity: 1x10-4ohm-cm Appearance: Silver paste Odour: Aromatic MDL No.: MFCD01868500
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01868500
EINECS: 232-033-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité