Nonylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
440781000
440781000.EA 169 EUR InStock
440781000.
Nonylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Nonylmagnesium bromide
Formule: C₉H₁₉BrMg
Point d'ébullition: 35 °C (760 mmHg)
Densité: 0.849 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094048
Numéro CAS: 39691-62-8
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Titration Grignard 0.90 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité