Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44089.18
44089.18EA 39.2 EUR InStock
44089.18
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Purity: 96% CAS No.: 117-82-8 Molecular Formula: C14H18O6 Formula Weight: 282.29 Flash Point: 185°(365°F) Physical Form: Liquid Density: 1.17 Refractive Index: 1.503 Appearance: Colourless Boiling Point: 340° Beilstein Reference: 2056929 MDL No.: MFCD00042842
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Point d'ébullition: 340 °C
Densité: 1.17
Point d'éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042842
Numéro CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité