1-Dodécanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
44095-25G
44095-25GEA 315 EUR InStock
44095-25G
1-Dodécanol, Supelco®
1-Dodécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 0.81976 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004753
Numéro CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e582bb3a13136700342b7f6b2437e7f3a93ee2&vid=3df1e1acaa45ef80664e7318bc7ed0e844314e48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité