Agitateur à tige mécanique RW 47 digital
Fournisseur: IKA
4050000
441-0316EA 7007 EUR InStock
441-0316
Agitateur à tige mécanique RW 47 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateur mécanique de laboratoire extrêmement puissant, conçu pour des applications à haute viscosité pour des quantités pouvant atteindre 200 l. L'unité a une structure robuste et ergonomique avec un entraînement constant parfait pour les mélanges intensifs en laboratoire ou en usine pilote. L'agitateur est équipé d'une protection permettant d'éviter au moteur de surchauffer grâce à un limiteur de température à verrouillage automatique. De plus, afin de fixer les bols, une protection pour la tige d'agitation et une fixation sont également disponibles.
  • Affichage numérique de la
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité