Agitateurs à tige électroniques, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital et EUROSTAR 100 control
Fournisseur: IKA
4446003 4446002 4440003 4440002 4028503 4028502 4028500 4440000 4446000 4238100 4238102 4238103
441-0328EA 1220 EUR InStock
441-0328 441-0327 441-0325 441-0324 441-0312 441-0311 441-0310 441-0323 441-0326 441-0320 441-0321 441-0322
Agitateurs à tige électroniques, EUROSTAR 60 digital, EUROSTAR 60 control, EUROSTAR 100 digital et EUROSTAR 100 control
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateurs puissants de laboratoire conçus pour des volumes pouvant atteindre 40 ou 100 l (H₂O). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la technologie de commande par microprocesseur (plage de vitesse : 0/30 - 2000 min⁻¹ pour les modèles EUROSTAR 60 ou 0/30 - 1300 min⁻¹ pour les modèles EUROSTAR 100). Des circuits de sécurité assurent un arrêt automatique dans des conditions de blocage ou de surcharge. La vitesse préréglée et la vitesse réelle de la tige sont surveillées en permanence et toute variation est compensée automatiquement.More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité