Agitateur à tige mécanique RW 28 digital
Fournisseur: IKA
9023202 5040000 5040002
441-0338EA 3278 EUR InStock
441-0338 441-0329 441-0330
Agitateur à tige mécanique RW 28 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateur mécanique puissant, conçu pour des applications à haute viscosité avec des quantités pouvant atteindre 80 litres. Les unités ont une structure robuste et ergonomique avec un entraînement constant pour les mélanges intensifs en laboratoire ou en usine pilote. L'agitateur est équipé d'une protection qui évite au moteur de surchauffer grâce à un limiteur de température à verrouillage automatique. Aussi, afin de fixer les bols, une protection pour la tige d'agitation et une fixation sont disponibles.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Variation de vitesse en continu dans deux gammes de vitesses
  • Tiges d'agitation creuses pour permettre le passage
  • Protection contre la surcharge et affichage du code d'erreur
  • Fonctionnement silencieux
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de commande: Les accessoires sont à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité