Electronic overhead stirrers, MINISTAR 80 control
Fournisseur: IKA
25001990
441-0469EA 1729 EUR InStock
441-0469
Electronic overhead stirrers, MINISTAR 80 control
Agitateurs Agitateurs à tige
This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
  • Enclosed in hardened glass
  • Fast, response display for maximum visibility and chemical resistance
  • Clear display shows all essential information at a glance
  • Viscosities up to 60,000 mPas and volumes of up to 50000 ml
  • Speed is continuously adjustable between 0/30 – 500 rpm
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Informations de commande: Supplied without accessories, a wide range ofMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité