Homogénéiseurs POLYTRON® System PT 3100 D
Fournisseur: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 4430 EUR InStock
441-0750 431-0160 431-0141
Homogénéiseurs POLYTRON® System PT 3100 D
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome numérique, plage de volume de 0,1 ml à 10 l. Ces appareils puissants fonctionnent selon le principe du rotor/stator et peuvent être utilisés pour une vaste gamme d'applications de dispersion et d'homogénéisation. Une télécommande par PC à l'aide du logiciel fourni est disponible via le mode AUTO.
  • Mécanisme de connexion rapide et sûr permettant de changer aisément les tiges de dispersion
  • Contrôleur intelligent assurant une vitesse constante indépendamment des variations de charge
  • Démarrage progressif, protection contre les surcharges et stabilisateur de vitesse
  • Trois modes de fonctionnement: STANDARD, MINUTERIE et AUTO
  • Écran LCD et pavé numérique: interface avancée pour afficher et modifier une large gamme de paramètres
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Certifications: Classe de protection EN/IEC selon DIN EN 60529: IP20. Sécurité conforme à la norme EN/IEC 61010.
Informations de commande: Fournis avec un logiciel pour PC et un câble de connexion pour PC. Les supports et les tiges de dispersion doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité