L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Contrôleurs électroniques de température, EKT Hei-Con
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-88100-00 509-88000-00
441-1320EA 761 EUR InStock
441-1320 441-1319
Contrôleurs électroniques de température, EKT Hei-Con
Contrôleurs Contrôleurs de température
Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core, and MR 3001 K and MR 3002 models. The temperature sensor is on a lead, avoiding damage to the controller from heat and vapours. Maximum button enables user to see the safety cut-off temperature at which the unit will disconnect.
  • Affichage clair à deux lignes pour les températures nominale et réelle
  • Le signal de tendance indique la hausse de la température du milieu
  • Affiche toutes les températures entre -50 °C et +300 °C
  • Contrôle Fuzzy-logic pour
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité