Stirrers, propeller, with two paddles
Fournisseur: BOCHEM
9704 9705 9703
BOCH9704EA 33.4 EUR InStock
BOCH9704 BOCH9705 441-1908
Stirrers, propeller, with two paddles
Agitateurs Outils d'agitation
Propeller stirrer made of stainless steel with two fixed paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Radial flow
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité