Agitateur à tige mécanique RW 20 digital
Fournisseur: IKA
9011600 3593000 3593002 3593003
441-2417EA 0 EUR InStock
441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Agitateur à tige mécanique RW 20 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Conception ergonomique plate et robuste avec affichage numérique.
  • À entraînement constant
  • Deux plages de vitesse pour une utilisation universelle, de 60 à 2000 min-1
  • Arbres creux pour permettre le passage de tiges d'agitation (uniquement à l'arrêt)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Information de livraison: Informations de livraison : Fournis avec clé de serrage et bras extensible. Les accessoires doivent être commandésMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité