Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyethylene, chloré

Fournisseur: Thermo Scientific

44146.30
44146.30EA 101 EUR InStock
44146.30
Polyethylene, chloré
Polyethylene
CAS No.: 64754-90-1 Physical Form: Granular Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00084424


Formule: (CH₂CH₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084424
Numéro CAS: 64754-90-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité