N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
44156-5ML-F
44156-5ML-FEA 188 EUR InStock
44156-5ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité