Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Packaged under argon.

44169.06
44169.06EA 275 EUR InStock
44169.06
Erbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Erbium


Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Point d'ébullition: 2863 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1529 °C
Densité: 9.066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
EINECS: 231-160-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,03679
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité