Platine nominally 60% sur 'carbon black'
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
44171.18
44171.18EA 0 EUR InStock
44171.18
Platine nominally 60% sur 'carbon black'
Platine
Formule: Pt
MW: 195,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité