Tin plating solution, sans électricité part B
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44177.MQ
44177.MQEA 129 EUR InStock
44177.MQ
Tin plating solution, sans électricité part B
Tin plating solution
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Acrid UN No.: UN1789 MDL No.: MFCD03703331
Applications: To preserve solderability of printed circuit boards, for plating electronic parts, and for corrosion protection
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703331
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité