Dodécylbenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
44178-500MG
44178-500MGEA 90.8 EUR InStock
44178-500MG
Dodécylbenzène, Supelco®
Dodécylbenzène
Formule: C₁₈H₃₀
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cdae87d0d32443e5811205a87ec1839cd3e8753&vid=f623c20d926dab647885ecaae14304458f43c819&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité