Lanthane ≥99.7% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
44182.14
44182.14EA 516 EUR InStock
44182.14
Lanthane ≥99.7% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011066
Formule: La
MW: 138,91 g/mol
Point d'ébullition: 3464 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 920 °C
Densité: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité