Praséodyme ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
44183.06
44183.06EA 234 EUR InStock
44183.06
Praséodyme ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Praséodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey to silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011174
Formule: Pr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011174
Numéro CAS: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité