Cycloheximide ≥90.0%
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
441894CEA 520 EUR InStock
441894C
Cycloheximide ≥90.0%
Cycloheximide
Inhibe la synthèse de l'ADN et des protéines
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 90.0 %
Melting point 107 - 120 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité