Agitateur magnétique, Variomag Power Direct
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50098760
442-0162EA 1370 EUR InStock
442-0162
Agitateur magnétique, Variomag Power Direct
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique compact et robuste. L'unité présente un champ magnétique puissant et de grande portée pour une agitation optimale, même dans les systèmes où le barreau est éloigné de l'agitateur.
  • Sans usure et sans maintenance; les unités ne présentent pas de pièces mobiles telles que moteurs, courroies et roulements mécaniques
  • Tension d'alimentation basse et sécurisée; démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur; fonction d'arrêt rapide dans les 2 s pour éviter que les récipients ne se brisent
  • Fonction de mémorisation permettant d'enregistrer les paramètres les plus récemment utilisés, même lorsque l'appareil reste débranché pendant de longues périodes
  • Convient aux milieux à haute viscosité
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 22
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous: technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité