Agitateur magnétique programmable, MagStir Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0302
442-0216EA 827 EUR InStock
442-0216
Agitateur magnétique programmable, MagStir Genie®
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique programmable avec une large gamme d'applications telles que l'agitation de cultures cellulaires et de solutions visqueuses.
  • Agitateur au profil abaissé avec commande précise et reproductible
  • Trois niveaux de puissance: faible, moyen et élevé selon la viscosité de l'échantillon
  • Mode Manuel offre les fonctions d'agitation, de rotation en sens inverse et de durée (1 seconde à 99 heures)
  • Mode Profils permet de programmer la vitesse, le schéma de température, le sens de rotation, la durée (y compris les pauses), ainsi que le
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité