Magnetic stirring bar arrester, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F377860000
442-0315EA 44 EUR InStock
442-0315
Magnetic stirring bar arrester, SP Bel-Art
Agitateurs Outils d'agitation
Polyethylene (9,5 mm) with radial magnet (Ø 51 mm). Position the arrester against the vessel bottom.
  • Prevents the stirring bar from being poured out with the liquid from a beaker or flask
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité