Agitateurs magnétiques chauffants, grands modèles, CB302 et SB302
Fournisseur: Cole Parmer
CB302
442-0334EA 1240 EUR InStock
442-0334
Agitateurs magnétiques chauffants, grands modèles, CB302 et SB302
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Le signal lumineux de chaleur clignote lorsque la température de la plaque dépasse +50 °C, même si la plaque est hors tension, à condition que l'appareil soit toujours branché sur le secteur. Un moteur et des aimants puissants assurent des vitesses d'agitation jusqu'à 1500 min⁻¹ de volumes jusqu'à 15 L. Le modèle SB302 possède une plaque robuste en alliage aluminium/silicium qui résiste aux chocs inhérents à une utilisation quotidienne. Les 600 W de l'appareil, ainsi que la bonne transmission thermique du matériau de la plaque, assurent un chauffage rapide et une répartition égale de la température sur la plaque. Le modèle CB302 possède une plaque en vitrocéramique facile à nettoyer, avec une excellente résistance thermique et chimique. Les bords peuvent ainsi rester plus froids, même avec des températures de plaque très élevées, ce qui réduit le risque de brûlure. Avec fixation pour tige de statif.
  • Choix entre une plaque en aluminium robuste et une plaque en céramique chimiquement résistante
  • Fonctions de sécurité: signal lumineux de chaleur et circuit de sécurité indépendant
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 31
Information de livraison: Fournis avec barreaux magnétiques, 2×25 mm avec revêtement en PTFE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité