VWR®, Agitateur magnétique pour cuvettes
Fournisseur: VWR Collection
442-0502EA 33.7 EUR InStock
442-0502
VWR®, Agitateur magnétique pour cuvettes
Agitateurs Barreaux magnétiques
Revêtement en PTFE, fort noyau magnétique Alnico V. Surface lisse. Conçu pour agiter des cuvettes standard de 10 mm.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité