VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétique
Fournisseur: VWR Collection
442-0523EA 23 EUR InStock
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Préleveurs de barreaux d'agitation magnétique
Agitateurs Outils d'agitation
Revêtement en PTFE, noyau Alnico V possédant une grande force magnétique. Pour le retrait des aimants d'agitation des récipients de tout type.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants, peuvent être utilisés à des températures élevées et faibles (−200 à +280 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité