Agitateur magnétique, Topolino
Fournisseur: IKA LTD
3368000
442-0601EA 144 EUR InStock
442-0601
Agitateur magnétique, Topolino
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Mini-agitateur magnétique avec moteur robuste sans balais pour le mélange de petits volumes.
  • Plage de vitesse réglable en continu
  • Aimants puissants pour couplage magnétique élevé
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité