L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateurs magnétiques chauffants, série C-MAG HS
Fournisseur: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR InStock
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Agitateurs magnétiques chauffants, série C-MAG HS
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateurs compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevoir d'éventuelles éclaboussures, et pour lire et régler aisément la température. Affichage numérique du code d'erreur, indicateur avertissant l'utilisateur que la plaque est chaude, et adhésion magnétique puissante pour maintenir le barreau d'agitation en place.
  • Contrôle par microprocesseur du moteur et de la plaque chauffante permettant d'assurer le maintien d'une vitesse constante et de la température réglée.
  • C-MAG&
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité