Agitateur magnétique, lab disc blanc
Fournisseur: IKA
3907500
442-0737EA 377 EUR InStock
442-0737
Agitateur magnétique, lab disc blanc
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs magnétiques ultra-plats avec entraînement par champ électromagnétique tournant. Plaque supérieure et boîtier en matériaux résistants aux produits chimiques. Entraînement sans usure ni pièce mobile.
  • Inverse le sens de rotation toutes les 30 secondes afin d'assurer un mélange optimal (sélectionnable)
  • Utilisable de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IPMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité