Agitateur magnétique, maxMIX
Fournisseur: 2MAG
30501_UK 30501_CH 30501
442-0811EA 2086 EUR InStock
442-0811 442-0810 442-0809
Agitateur magnétique, maxMIX
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique robuste avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
  • Couplage magnétique très fort par SmCo-magnets, pour transmission de l'énergie magnétique sur de longues distances, pour les récipients à fond épais ou à double paroi
  • SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
  • QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum et QuickStop pour éviter le fonctionnement après arrêt et les bris de verre
  • Stockage du dernier statut de fonctionnement lors de la mise hors tension
  • Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de SoftStart (variable 10 - 60 secondes)
Classe de protection : IP 65
Certifications: Classe de protection : IP 65
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité