Agitateur magnétique, cuvetteMIXdrive 1
Fournisseur: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 309 EUR InStock
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Agitateur magnétique, cuvetteMIXdrive 1
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Cet agitateur miniaturisé pour cuvettes est idéal pour une intégration dans le système, c'est-à-dire dans le photomètre. Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement pouvant atteindre 50 °C. Filetage M1.4 intégré au fond.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans secousse
  • Submersible dans les bains-marie et les bains d'huile
  • Adapté à une utilisation dans les incubateurs CO₂
Classe de protection: IP 68.
MIXcontrol eco (l'unité de contrôle externe doit être commandée séparément). Plage de vitesse: 120 - 1200 min⁻¹.
Unité de contrôle dans un moulage plastique pour la connexion d'un agitateur MIXdrive.
SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation.
IP protection class: IP 20
Certifications: Classe de protection: IP 20
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité