Agitateur magnétique pour cultures cellulaires, bioMIX 1
Fournisseur: 2MAG
85001_UK 85001_CH 85001
442-0836EA 822 EUR InStock
442-0836 442-0835 442-0834
Agitateur magnétique pour cultures cellulaires, bioMIX 1
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Systèmes d'agitation ultra-plats pour un mélange précautionneux des cultures cellulaires. Adaptés aux flacons de culture avec systèmes d'agitateurs et de billes de rotation. Le boîtier en acier inoxydable fermé hermétiquement est étanche à l'eau, résistant aux poussières et aux germes. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
  • Mélange sans saccade
  • SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
  • Réglages de la puissance en dix étapes 10 - 100%
  • QuickSet pour le réglage des vitesses de démarrage et maximum
  • Stockage du dernier état de fonctionnement lors de la mise hors tension
  • Affichage numérique pour paramètres de vitesse et de puissance
  • Idéal pour les milieux de culture visqueux
Classe de protection: IP 64.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité