L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DrySyn® Blocs de chauffage, DrySyn® Vortex
Fournisseur: ASYNT
ADS11
442-0871EA 9790 EUR InStock
442-0871
DrySyn® Blocs de chauffage, DrySyn® Vortex
Agitateurs Agitateurs à tige
Pour agiter trois réactions à l'aide d'un seul agitateur à hélice.
  • Peut être utilisé avec tous les agitateurs à plaque chauffante standard ou comme système autonome
  • Excellente agitation des solutions visqueuses
  • Compatibles avec les inserts système DrySyn Multi, pour 3 flacons de 100 ml, 3 flacons de 250 ml et 3 flacons de 500 ml
  • Compatible avec les flacons de laboratoire à fond rond standard
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité