VWR®, Agitateur magnétique, lab disc
Fournisseur: VWR Collection
442-0883EA 334 EUR InStock
442-0883
VWR®, Agitateur magnétique, lab disc
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique ultra-plat et compact sans pièce mobile. Inverse le sens de rotation toutes les 30 s afin d'assurer un mélange optimal.
  • Sens de rotation réversible réglable
  • Entraînement sans usure
  • Plaque et boîtier en matériaux résistants aux produits chimiques
  • Antidérapant et stable
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 65
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 65
Information de livraison: Fourni avec deux béchers (150 ml) et trois barreaux d'agitation magnétiques (10 mm, 20 mm, 30 mm).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité