Magnetic stirring bar retrievers, RSE, PTFE
Fournisseur: IKA
1293100
442-0902EA 93 EUR InStock
442-0902
Magnetic stirring bar retrievers, RSE, PTFE
Agitateurs Outils d'agitation
These PTFE-coated retriever used for removing all stirring bars upto 80 mm in length.
  • Weight: 0,048 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité