Agitateur magnétique, luMIX
Fournisseur: 2MAG
31001 31001_CH 31001_UK
442-0949EA 1062 EUR InStock
442-0949 TMAG31001_CH TMAG31001_UK
Agitateur magnétique, luMIX
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateur magnétique ultraplat avec plaque de luminescence, idéal pour les milieux visqueux. Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C (à 80% d'humidité). Idéal pour un fonctionnement en continu et pour les tests optiques, p. ex. changements de couleur, titrages.
  • Entraînement à induction sans maintenance et sans usure
  • Mélange sans saccade
  • SoftStart pour une accélération fiable et sécurisée du barreau d'agitation
  • Affichage numérique clair pour paramètres d'éclairage, de vitesse et de puissance
  • Intensité lumineuse variable (4 niveaux), éclairage antireflet par LED blanches
Classe de protection : IP 65
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité