L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateurs magnétiques chauffants multipostes numériques, RT 5/10/15
Fournisseur: IKA
3690600 3690603 3690602 3691100 3691102 3692600 3692602 20005700
442-0953EA 2855 EUR InStock
442-0953 442-0955 442-0954 442-0956 442-0957 442-0959 442-0960 431-0239
Agitateurs magnétiques chauffants multipostes numériques, RT 5/10/15
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes chauffants
Agitateurs magnétiques numériques, à plaque chauffante et multipositions, dotés de 5, 10 ou 15 positions d'agitation, conçus pour un chauffage et une agitation synchrones et adaptés à un fonctionnement en continu. Les entraînements magnétiques sans usure permettent un processus d'agitation silencieux et constant dans toutes les positions. Les activités de criblage peuvent être réalisées dans des conditions reproductibles. La température de surface peut être réglée jusqu'à 120 °C, générant une température maximale du milieu de 70 °C (selon le type de récipient). Par ailleurs,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité