Agitateurs magnétiques, MST et MICROSTIRRER
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F203A0161
442-1092EA 110 EUR InStock
442-1092
Agitateurs magnétiques, MST et MICROSTIRRER
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs petits, simples et efficaces spécialement conçus pour les micro-titrages.
  • Stirrers stay cold even after several days of continuous use
  • Particularly appreciated in microbiology and biochemistry
  • Chemically resistant housing
  • Excellent speed control even at low revolutions
  • Epoxy-coated tough steel casing
Pale surface for visualisation of particles and color changes. Remains cold, even after days of continuous use.
Electronic speed regulation: Up to 1100 min⁻¹
Informations de commande: Designed for the longest lifespan and guaranteed with two years warranty.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité