Agitateurs magnétiques chauffants, ARE et AREX
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F20500162
442-1098EA 0 EUR InStock
442-1098
Agitateurs magnétiques chauffants, ARE et AREX
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Les agitateurs magnétiques avec plateau supérieur en alliage d'aluminium permettent une répartition uniforme de la chaleur et une bonne résistance chimique. Ils sont utilisés en recherche et développement, ainsi que dans les laboratoires industriels et universitaires.
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Température maximale de 370 °C
  • Compatibles avec des flacons de 15 litres (ARE) et de 20 litres (AREX)
  • Régulation de vitesse électronique jusqu'à 1500 tr/min
  • Aimant d'entraînement haute puissance de type « PCM »
  • Modèles
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité