Agitateur magnétique, MR Hei-Mix S
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
503-02000-00 503-02000-13
442-1100EA 281 EUR InStock
442-1100 442-0305
Agitateur magnétique, MR Hei-Mix S
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Magnetic stirrer with white top plate and analogue control dials for speed setting.
  • Ideal for use with titrations
  • Chemically resistant PVDF top plate and polyamide housing
  • Electronic speed control without digital display
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité