Agitateurs magnétiques, MMS-3000
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
MMS-3000
442-1117EA 299 EUR InStock
442-1117
Agitateurs magnétiques, MMS-3000
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Mini-agitateur magnétique avec plaque en acier inoxydable. Cet agitateur est idéal pour les mesure du pH, l'extraction et la dialyse avec de petites quantités de substances.
  • Leur fonctionnement silencieux et leur petite taille permettent à l'unité de s'adapter facilement sur la paillasse du laboratoire
  • Cadran gradué pour définir la vitesse d'agitation
  • Conviennent pour l'agitation des échantillons de viscosité jusqu'à 1170 mPa
Information de livraison: fournis avec un barreau d'agitation magnétique de forme cylindrique et un support détachable pour permettre aux capteurs d'être insérés dans l'échantillon.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité