Agitateur oscillant numérique, HS 501
Fournisseur: IKA
2527000 2527003 2527032 25002982 25004433 25004443
444-2701EA 0 EUR InStock
444-2701 444-0508 444-0509 442-1184 442-1190 442-1193
Agitateur oscillant numérique, HS 501
Agitateurs Agitateurs va-et-vient
Agitateur de laboratoire à profil abaissé avec affichage numérique et grande plate-forme. Fonctionnement continu 24 h/24 même avec des charges très importantes. Convient aux récipients à agiter à plat, comme les ampoules à décanter. Possibilité d'utiliser un large éventail de récipients grâce aux adaptateurs en option.
  • Variation continue de la vitesse
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 0 à 56 min
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Utilisable de 5 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations sur les accessoires: Remarque : l'agitateur numérique HS 501 peut accueillir au maximum 50 flacons de 25 ml, 48 de 50 ml, 25 de 100 ml, 16 de 250 ml ou 12 de 500 ml.
Informations de commande: Informations de commande : fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité