Thermorégulateur numérique
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F208B0063
442-1410EA 255 EUR InStock
442-1410
Thermorégulateur numérique
Contrôleurs Contrôleurs de température
Thermorégulateur numérique nécessaire pour associer le VTF avec un élément PW à 10 dérivations lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs non VELP. L'unité utilise une technologie à logique floue et comprend deux pinces permettant un ajustement horizontal et en hauteur.
  • Contrôle direct de la température avec une précision supérieure que pour les agitateurs magnétiques chauffants
  • Minuterie intégrée pour un fonctionnement sans surveillance et une augmentation de la productivité
  • Ajustement automatique pour une dispersion de l'alimentation électrique, de la charge et de la température
  • Sonde de température et câble d'alimentation pour une connexion directe aux agitateurs magnétiques chauffants AREX, AREC.X et AREX Digital (version PRO uniquement)
S'utilise avec la plupart des agitateurs magnétiques chauffants, plaques chauffantes, bains d'eau et bains d'huile.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 54
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité