L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Agitateur magnétique chauffant avec contrôle de sécurité, RET basic IKAMAG®
Fournisseur: IKA
3622000 3622003 3622001 3622002
442-2378EA 1512 EUR InStock
442-2378 442-0732 IKAA3622001 442-1130
Agitateur magnétique chauffant avec contrôle de sécurité, RET basic IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateur magnétique chauffant offrant des temps de chauffage extrêmement courts et un contrôle de la température intégré, adapté à un fonctionnement sans surveillance. Les unités sont équipées d'une bague conformément à la norme DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre à contact, tel qu'un ETS-D5, pour un contrôle précis de la température. Les caractéristiques incluent les éléments suivants : forte adhésion magnétique, contrôle électronique de la vitesse et affichage numérique du code d'erreur.
  • Réglage exact de la température et de la vitesse grâce à un écran
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité