Agitateur magnétique chauffant avec contrôle de sécurité, RET basic IKAMAG®
Fournisseur: IKA
3622000 3622003 3622001 3622002
442-2378EA 1512 EUR InStock
442-2378 442-0732 IKAA3622001 442-1130
Agitateur magnétique chauffant avec contrôle de sécurité, RET basic IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateur magnétique chauffant offrant des temps de chauffage extrêmement courts et un contrôle de la température intégré, adapté à un fonctionnement sans surveillance. Les unités sont équipées d'une bague conformément à la norme DIN 12878 pour le raccordement d'un thermomètre à contact, tel qu'un ETS-D5, pour un contrôle précis de la température. Les caractéristiques incluent les éléments suivants : forte adhésion magnétique, contrôle électronique de la vitesse et affichage numérique du code d'erreur.
  • Réglage exact de la température et de la vitesse grâce à un écran numérique, même lorsque l'appareil est hors tension
  • Affichage numérique de la limite de température de sécurité réglée
  • Sécurité accrue grâce à la technologie de contrôle thermique améliorée, le voyant d'alarme de température permettant d'éviter les brûlures
  • Circuit de sécurité réglable pour la température de la plaque chauffante (50 à 380 °C)
  • Utilisable à une température de 5 à 40 °C (80% d'humidité relative)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 42
Informations de commande: fourni avec sonde de température PT1000 et housse de protection en silicone, accessoires à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité