Agitateur magnétique, Variomag Mobil Direct
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50088128
442-3120EA 3090 EUR InStock
442-3120
Agitateur magnétique, Variomag Mobil Direct
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Cet agitateur magnétique est particulièrement adapté à une utilisation dans les installations pilotes, pour les récipients d'agitation à fond épais, les flacons ronds et les récipients à double paroi.
  • Profil très bas de 80 mm seulement
  • Boîtiers en acier inoxydable et scellés pour un fonctionnement sécurisé dans des conditions d'humidité élevée
  • Moteur à faible niveau d'usure et de maintenance
  • Tension d'alimentation basse et sécurisée; démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur; fonction d'arrêt rapide dans les 3 s réduisant l'inertie du mouvement et les risques de bris
  • Adaptés aux grands volumes de liquide et aux milieux à haute viscosité
Classe de protection IP selon DIN EN 40050: IP 64
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité