Agitateur magnétique, Variomag Maxi Direct
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 780 EUR InStock
442-3132 HPLT50119115
Agitateur magnétique, Variomag Maxi Direct
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Cet agitateur magnétique avec réglages de puissance pré-sélectionnables permet une agitation optimale des différents volumes de liquide et une réduction de l'émission thermique.
  • Conception compacte et robuste
  • Sans usure et sans maintenance; les unités ne présentent pas de pièces mobiles telles que moteurs, courroies et roulements mécaniques
  • Tension d'alimentation basse et sécurisée; démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur
  • Fonction de mémorisation permettant d'enregistrer les paramètres les plus récemment utilisés, même lorsque l'appareil reste débranché pendant de longues périodes
  • Convient aux milieux à haute viscosité
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 40050: IP 64
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité