Agitateur magnétique multiposition, Variomag Poly 15
Fournisseur: H + P LABORTECHNIK
50094596
442-3133EA 1180 EUR InStock
442-3133
Agitateur magnétique multiposition, Variomag Poly 15
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
L'agitateur multiposition avec commande directe pour 15 récipients maximum est adapté aux applications générales de laboratoire et de criblage de masse. L'appareil garantit une agitation uniforme, même à vitesse réduite, et peut accueillir 15 béchers de 250 ml ou 6 flacons d'1 litre.
  • Construction robuste et compacte avec boîtier en acier poudré
  • Moteur sans maintenance ni usure
  • Commande par microprocesseur conviviale
  • Vitesses synchronisées pour une comparabilité totale des échantillons
  • Utilisable de -10 à +40 °C (95% d'humidité relative)
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 32.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité