Baguettes d'agitation
Fournisseur: KARTELL
497 498 499
442-4150EA 7.4 EUR InStock
442-4150 442-4151 442-4152
Baguettes d'agitation
Agitateurs Tiges d'agitation
En PVC.
  • Rigides et incassables
  • Indiquées pour remplacer les tiges en verre
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité