Agitateur magnétique antidéflagrant
Fournisseur: KARTELL
203
442-4165EA 144 EUR InStock
442-4165
Agitateur magnétique antidéflagrant
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Magnetic stirrer with ABS housing that has no electric motor but is powered by either air (1 to 2,5 kg/cm²; 15 to 40 psi) or water pressure.
  • Ideal for environments where flammable solvents and acid vapours are in high concentration
  • No electric motor so risk of sparking hazard is removed
  • Corrosion proof plastic construction
  • Can be used on the bench or clamper to a 12 mm Ø stand
Informations de commande: Retort rods Ø 12 mm and stand to be ordered separately
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité